N-[4-(Trifluoromethyl)benzyl]cyclopropanamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-benzylamine
PC449007-5G
APOSPC449007-5GEA
1160
EUR
APOSPC449007-5G
N-[4-(Trifluoromethyl)benzyl]cyclopropanamine
N-[4-(Trifluoromethyl)benzyl]cyclopropanamine
Formel:
C₁₁H₁₂F₃N Molecular Weight: 215,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09043527 CAS-Nummer: 643007-99-2 |