1-[2-(4-Fluorophenoxy)ethyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[2-(4-Fluorophenoxy)ethyl]piperazine dihydrochloride
PC449011-1G
APOSPC449011-1GEA
806
EUR
APOSPC449011-1G
1-[2-(4-Fluorophenoxy)ethyl]piperazine
1-[2-(4-Fluorophenoxy)ethyl]piperazine
Formel:
C₁₂H₁₇FN₂O Molecular Weight: 224,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04211513 CAS-Nummer: 77602-92-7 |