N-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC449015-1G
APOSPC449015-1GEA 960 EUR
APOSPC449015-1G
N-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-benzylamine
N-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-benzylamine
Formel: C₁₁H₁₂F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060650
CAS-Nummer: 16065-24-0