2-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine dihydrochloride
PC449016-1G
APOSPC449016-1GEA 112 EUR
APOSPC449016-1G
2-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
2-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₃F₃N₂
Molecular Weight: 230,2300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864678
CAS-Nummer: 185110-19-4