1-(3,4-Difluorophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC449019-1G
APOSPC449019-1GEA
960
EUR
APOSPC449019-1G
1-(3,4-Difluorophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid
1-(3,4-Difluorophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀F₂O₂ Molecular Weight: 212,193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11037035 CAS-Nummer: 633317-58-5 |