3-(4-Trifluoromethylphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC449023-1G
APOSPC449023-1GEA
1160
EUR
APOSPC449023-1G
3-(4-Trifluoromethylphenyl)pyrrolidine hydrochloride
3-(4-Trifluoromethylphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂F₃N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701254 CAS-Nummer: 1095545-12-2 |