4-(Trifluoromethoxy)indan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC449026-500MG
APOSPC449026-500MGEA
1320
EUR
APOSPC449026-500MG
4-(Trifluoromethoxy)indan-1-amine hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)indan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28975214 CAS-Nummer: 1083090-92-9 |