N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)]guanidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4493-1G
APOSPC4493-1GEA
140
EUR
APOSPC4493-1G
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)]guanidine
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)]guanidine
Formel:
C₁₄H₈F₉N₅O Molecular Weight: 433,232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05150373 CAS-Nummer: 618092-26-5 |