(E)-3-Fluoro-3-(2-methylphenyl)prop-2-enenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC450005-100MG
APOSPC450005-100MGEA 285 EUR
APOSPC450005-100MG
(E)-3-Fluoro-3-(2-methylphenyl)prop-2-enenitrile
(E)-3-Fluoro-3-(2-methylphenyl)prop-2-enenitrile
Formel: C₁₀H₈FN
Molecular Weight: 161,176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22124012
CAS-Nummer: 1365836-27-6