Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450006-1G
PC450006-5G
APOSPC450006-1GEA
174
EUR
APOSPC450006-1G
APOSPC450006-5G
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Formel:
C₃H₇ClF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08448126 CAS-Nummer: 2730-52-1 |