(R)-Boc-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC450008-250MG
APOSPC450008-250MGEA
713
EUR
APOSPC450008-250MG
(R)-Boc-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
(R)-Boc-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formel:
C₉H₁₄F₃NO₄ Molecular Weight: 257,207 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18762150 CAS-Nummer: 1310680-29-5 |