(S)-Boc-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC450009-250MG
APOSPC450009-250MGEA
388
EUR
APOSPC450009-250MG
(S)-Boc-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
(S)-Boc-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formel:
C₉H₁₄F₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18762152 CAS-Nummer: 1310680-43-3 |