2-(2-Fluoro-5-methoxypyridin-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC450010-250MG
APOSPC450010-250MGEA
342
EUR
APOSPC450010-250MG
2-(2-Fluoro-5-methoxypyridin-3-yl)acetic acid
2-(2-Fluoro-5-methoxypyridin-3-yl)acetic acid
Formel:
C₈H₈FNO₃ Molecular Weight: 185,152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16611231 CAS-Nummer: 1227564-07-9 |