2,2-Difluoro-1-phenyl-2-(pyridin-3-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC450014-100MG
APOSPC450014-100MGEA
212
EUR
APOSPC450014-100MG
2,2-Difluoro-1-phenyl-2-(pyridin-3-yl)ethan-1-one
2,2-Difluoro-1-phenyl-2-(pyridin-3-yl)ethan-1-one
Formel:
C₁₃H₉F₂NO Molecular Weight: 233,213 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22377945 CAS-Nummer: 1378261-26-7 |