(S)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC450016-250MG
APOSPC450016-250MGEA
569
EUR
APOSPC450016-250MG
(S)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butylamine
(S)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butylamine
Formel:
C₄H₅F₆N Molecular Weight: 181,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18917097 CAS-Nummer: 1349699-79-1 UN: 2735 ADR: 8,III |