2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450017-250MG
APOSPC450017-250MGEA
136
EUR
APOSPC450017-250MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₂F₃N Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02663523 CAS-Nummer: 109086-17-1 |