2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine
Lieferant: Apollo Scientific
PC450021-1G
APOSPC450021-1GEA
156
EUR
APOSPC450021-1G
2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine
2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine
Formel:
C₁₀H₁₂FN₅O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00923832 CAS-Nummer: 78842-13-4 |