2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450027-1G
APOSPC450027-1GEA 575 EUR
APOSPC450027-1G
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formel: C₁₀H₅BrF₄N₂
Molecular Weight: 309,058 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442113
CAS-Nummer: 1309602-29-6