(1S)-1-(2-Fluorophenyl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]ethanaminium 2-carboxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450028-250MG
APOSPC450028-250MGEA
227
EUR
APOSPC450028-250MG
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]ethanaminium 2-carboxybenzoate
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]ethanaminium 2-carboxybenzoate
Formel:
C₁₆H₁₉FN·C₈H₅O₄ Molecular Weight: 409,45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28397824 CAS-Nummer: 1428344-88-0 |