(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]ethanaminium 2-carboxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450029-250MG
APOSPC450029-250MGEA 227 EUR
APOSPC450029-250MG
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]ethanaminium 2-carboxybenzoate
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]ethanaminium 2-carboxybenzoate
Formel: C₁₆H₁₈F₂N·C₈H₅O₄
Molecular Weight: 427,441 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28397825
CAS-Nummer: 444643-21-4