(1R)-1-Phenyl-N-{(1R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}ethanaminium 2-carboxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450030-250MG
APOSPC450030-250MGEA 227 EUR
APOSPC450030-250MG
(1R)-1-Phenyl-N-{(1R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}ethanaminium 2-carboxybenzoate
(1R)-1-Phenyl-N-{(1R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}ethanaminium 2-carboxybenzoate
Formel: C₁₇H₁₉F₃N·C₈H₅O₄
Molecular Weight: 459,458 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18642880
CAS-Nummer: 626244-13-1