[(1R)-1-(3,5-Bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethyl][(1S)-1-phenylethyl]ammonium fumarate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450033-250MG
APOSPC450033-250MGEA
227
EUR
APOSPC450033-250MG
[(1R)-1-(3,5-Bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethyl][(1S)-1-phenylethyl]ammonium fumarate
[(1R)-1-(3,5-Bis(Trifluoromethyl)phenyl)ethyl][(1S)-1-phenylethyl]ammonium fumarate
Formel:
C₁₈H₁₇F₆N·C₄H₄O₄ Molecular Weight: 477.397 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25978114 CAS-Nummer: 672907-00-5 |