2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC450038-100MG
APOSPC450038-100MGEA 285 EUR
APOSPC450038-100MG
2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
2,2-Difluoro-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
Formel: C₉H₁₀F₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22124009
CAS-Nummer: 1365808-64-5