Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)ether
Lieferant: Apollo Scientific
PC450043-1G
APOSPC450043-1GEA
720
EUR
APOSPC450043-1G
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)ether
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)ether
Formel:
C₈H₄F₁₄O Molecular Weight: 382,094 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22123963 CAS-Nummer: 647-91-6 |