Methyl (S)-2-fluoropropionate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450044-1G
APOSPC450044-1GEA 575 EUR
APOSPC450044-1G
Methyl (S)-2-fluoropropionate
Methyl (S)-2-fluoropropionate
Formel: C₄H₇FO₂
Molecular Weight: 106,096 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (13 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072179
CAS-Nummer: 325690-13-9
UN: 1993
ADR: 3,III