4-(Trifluorovinyloxy)benzoic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC450046-250MG
APOSPC450046-250MGEA 125 EUR
APOSPC450046-250MG
4-(Trifluorovinyloxy)benzoic acid
4-(Trifluorovinyloxy)benzoic acid
Formel: C₉H₅F₃O₃
Molecular Weight: 218.129 g/mol
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411647
CAS-Nummer: 134151-66-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR