2,6-Difluorophenyl(trifluoromethylsulphonyl)methane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450066-1G
APOSPC450066-1GEA
328
EUR
APOSPC450066-1G
2,6-Difluorophenyl(trifluoromethylsulphonyl)methane
2,6-Difluorophenyl(trifluoromethylsulphonyl)methane
Formel:
C₈H₅F₅O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20489420 CAS-Nummer: 1346521-50-3 |