2,2-Bis(1,3,5-trimethylphenyl)-1,1,1-trifluoroethane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450067-1G
APOSPC450067-1GEA 967 EUR
APOSPC450067-1G
2,2-Bis(1,3,5-trimethylphenyl)-1,1,1-trifluoroethane
2,2-Bis(1,3,5-trimethylphenyl)-1,1,1-trifluoroethane
Formel: C₂₀H₂₃F₃
Schmelzpunkt: 115…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22123955
CAS-Nummer: 1314534-82-1