2-(Trifluoromethane)sulphonyl-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC450070-1G
APOSPC450070-1GEA
328
EUR
APOSPC450070-1G
2-(Trifluoromethane)sulphonyl-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
2-(Trifluoromethane)sulphonyl-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
Formel:
C₁₀H₆F₆O₄S Molecular Weight: 336,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20489419 CAS-Nummer: 1346521-24-1 |