Methyl perfluoropentyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
PC450088-25G
APOSPC450088-25GEA
605
EUR
APOSPC450088-25G
Methyl perfluoropentyl ether
Methyl perfluoropentyl ether
Formel:
C₆H₃F₁₁O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16620574 CAS-Nummer: 181214-74-4 |