Tris(3-fluoropropyl)phosphate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450091-5G
APOSPC450091-5GEA 961 EUR
APOSPC450091-5G
Tris(3-fluoropropyl)phosphate
Tris(3-fluoropropyl)phosphate
Formel: C₉H₁₈F₃O₄P
Molecular Weight: 278.206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20489415
CAS-Nummer: 1346521-40-1