(R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-α-Methyl-3,5-difluorobenzyl alcohol
PC450096-1G
APOSPC450096-1GEA
430
EUR
APOSPC450096-1G
(R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
(R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₈F₂O Molecular Weight: 158,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18831076 CAS-Nummer: 433228-88-7 |