(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine
PC450101-1G
APOSPC450101-1GEA
720
EUR
APOSPC450101-1G
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
Formel:
C₈H₉F₂N Molecular Weight: 157,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06761827 CAS-Nummer: 444643-16-7 UN: 2735 ADR: 8,III |