2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC450103-1G
PC450103-250MG
PC450103-5G
APOSPC450103-1GEA
0
EUR
APOSPC450103-1G
APOSPC450103-250MG
APOSPC450103-5G
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃IN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12024302 CAS-Nummer: 887707-25-7 |