3,5-Difluoro-2,4,6-tris(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC450106-250MG
APOSPC450106-250MGEA 139 EUR
APOSPC450106-250MG
3,5-Difluoro-2,4,6-tris(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
3,5-Difluoro-2,4,6-tris(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
Formel: C₁₄H₉F₁₄NO₃
Molecular Weight: 505,204 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442155
CAS-Nummer: 1309602-69-4