Perfluoro(1,2-diethylcyclohexane)
Lieferant: Apollo Scientific
PC450121-1G
APOSPC450121-1GEA
397
EUR
APOSPC450121-1G
Perfluoro(1,2-diethylcyclohexane)
Perfluoro(1,2-diethylcyclohexane)
Formel:
C₁₀F₂₀ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18072165 CAS-Nummer: 75169-49-2 |