(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine hydrochloride
PC450132-1G
PC450132-250MG
APOSPC450132-1GEA
579
EUR
APOSPC450132-1G
APOSPC450132-250MG
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂FNO·ClH Molecular Weight: 205.657 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16294167 CAS-Nummer: 1149383-12-9 |