1-(Perfluorohexyl)docosane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450134-1G PC450134-250MG
APOSPC450134-1GEA 408 EUR
APOSPC450134-1G APOSPC450134-250MG
1-(Perfluorohexyl)docosane 95%
1-(Perfluorohexyl)docosane
Formel: C₂₈H₄₅F₁₃
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28135666
CAS-Nummer: 825651-73-8