[1H,1H-Perfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoyl)] acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450143-5G
APOSPC450143-5GEA
458
EUR
APOSPC450143-5G
[1H,1H-Perfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoyl)] acrylate
[1H,1H-Perfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoyl)] acrylate
Formel:
C₁₂H₅F₁₇O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16621322 CAS-Nummer: 17559-01-2 |