5-Fluoro-2-(2-pyridyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450144-1G
APOSPC450144-1GEA
611
EUR
APOSPC450144-1G
5-Fluoro-2-(2-pyridyl)-1H-benzimidazole
5-Fluoro-2-(2-pyridyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₁₂H₈FN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12913332 CAS-Nummer: 875468-81-8 |