6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450148-1G
PC450148-5G
APOSPC450148-1GEA
272
EUR
APOSPC450148-1G
APOSPC450148-5G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₄F₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18074397 CAS-Nummer: 113638-38-3 |