3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
PC450150-5G
APOSPC450150-5GEA
256
EUR
APOSPC450150-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde oxime
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde oxime
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03410420 CAS-Nummer: 928063-99-4 |