Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (E)-Perfluoro(4-methylpent-2-enoic acid), Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid, Nonafluoro(4-methylpent-2-enoic acid), 4-(Trifluoromethyl)hexafluoropent-2-enoic acid
PC450153-1G
APOSPC450153-1GEA 87.3 EUR
APOSPC450153-1G
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Formel: C₆HF₉O₂
Molecular Weight: 276.06 g/mol
Schmelzpunkt: 173…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153286
CAS-Nummer: 239795-58-5
UN: 3265
ADR: 8 III