Trichloro(3,3,4,4,5,5,5-heptafluoropentyl)silane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450155-1G
APOSPC450155-1GEA
783
EUR
APOSPC450155-1G
Trichloro(3,3,4,4,5,5,5-heptafluoropentyl)silane
Trichloro(3,3,4,4,5,5,5-heptafluoropentyl)silane
Formel:
C₅H₄Cl₃F₇Si Molecular Weight: 331,519 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22053870 CAS-Nummer: 866-24-0 UN: 2987 ADR: 8,II |