1-Bromo-4-(1,1,3,3,3-pentafluoropropoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450160-1G
APOSPC450160-1GEA
85.7
EUR
APOSPC450160-1G
1-Bromo-4-(1,1,3,3,3-pentafluoropropoxy)benzene
1-Bromo-4-(1,1,3,3,3-pentafluoropropoxy)benzene
Formel:
C₉H₆BrF₅O Molecular Weight: 305,039 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054311 CAS-Nummer: 1823420-70-7 |