3-(Trifluoromethyl)butyraldehyde 50% (w/w) in Toluol
Lieferant: Apollo Scientific
PC450162-5G
APOSPC450162-5GEA
183
EUR
APOSPC450162-5G
3-(Trifluoromethyl)butyraldehyde 50% (w/w) in Toluol
3-(Trifluoromethyl)butyraldehyde
Formel:
C₅H₇F₃O Molecular Weight: 140,104 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18074346 CAS-Nummer: 95853-69-3 UN: 1993 ADR: 3,II |