1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)-butane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450191-1G
APOSPC450191-1GEA 575 EUR
APOSPC450191-1G
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)-butane
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)-butane
Formel: C₅H₃F₉
Molecular Weight: 234,063 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23134581
CAS-Nummer: 367-53-3