3,5-Difluorobenzaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450197-10G
APOSPC450197-10GEA
285
EUR
APOSPC450197-10G
3,5-Difluorobenzaldehyde oxime
3,5-Difluorobenzaldehyde oxime
Formel:
C₇H₅F₂NO Molecular Weight: 157,118 g/mol Schmelzpunkt: 95…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412421 CAS-Nummer: 677728-83-5 |