2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450198-1G
PC450198-25G
PC450198-5G
APOSPC450198-1GEA
0
EUR
APOSPC450198-1G
APOSPC450198-25G
APOSPC450198-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Formel:
C₄H₈F₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD19442036 CAS-Nummer: 853005-07-9 UN: 1993 ADR: 3,III |