Tris(2,2-difluoroethyl)phosphate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450200-1G
APOSPC450200-1GEA 212 EUR
APOSPC450200-1G
Tris(2,2-difluoroethyl)phosphate
Tris(2,2-difluoroethyl)phosphate
Formel: C₆H₉F₆O₄P
Siedepunkt: 253…255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24369529
CAS-Nummer: 358-64-5